Merck
R766291
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H21BrN4O2S
CAS番号:
分子量:
509.429
MDL番号: