Merck
R763861
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H26N4O3S
CAS番号:
分子量:
474.586
MDL番号: