Merck
R741582
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}-2-(5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H20N4O4
CAS番号:
分子量:
380.407
MDL番号: