Merck
R740403
(4-BROMOPHENYL)[9-CHLORO-2-(4-CHLOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]METHANONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H15BrCl2N2O2
CAS番号:
分子量:
502.198
MDL番号: