Merck
R731897
N'-[(E)-(2-HYDROXY-1-NAPHTHYL)METHYLIDENE]-3-{4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C29H24N4O3
CAS番号:
分子量:
476.54
MDL番号: