Merck
R730068
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H24ClN5O2S
CAS番号:
分子量:
518.042
MDL番号: