Merck
R678848
N-{2,2,2-TRICHLORO-1-[({2-METHYL-4-[(E)-(2-METHYLPHENYL)DIAZENYL]ANILINO}CARBOTHIOYL)AMINO]ETHYL}HEXANAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H28Cl3N5OS
CAS番号:
分子量:
528.936
MDL番号: