Merck
R678287
N'-{(E)-[2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-4-OXO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]METHYLIDENE}BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H15N5O2S2
CAS番号:
分子量:
457.536
MDL番号: