Merck
R678120
2-(2,4-DIMETHYLANILINO)-3-{(E)-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)IMINO]METHYL}-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H26N4O
CAS番号:
分子量:
410.523
MDL番号: