Merck
R654418
4-[(1E)-N-({[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)ETHANEHYDRAZONOYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H27N5O5S
CAS番号:
分子量:
545.622
MDL番号: