Merck
R623504
N-(6-ETHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-4-(2-FLUOROPHENYL)-2,4-DIOXO-3-(3-OXO-1,3-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-1-YL)BUTANAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H19FN2O6S
CAS番号:
分子量:
518.525
MDL番号: