Merck
R603171
2-AMINO-7,7-DIMETHYL-4-{2-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H26N2O3
CAS番号:
分子量:
414.509
MDL番号: