Merck
R563986
4-[5-(4-CHLOROPHENYL)-2-METHYL-4,7-DIHYDRO[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL]-N,N-DIMETHYLANILINE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H20ClN5
CAS番号:
分子量:
365.869
MDL番号: