Merck
R556572
3,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE [7-(2-HYDROXY-3-ISOPROPOXYPROPYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H28N6O6
CAS番号:
分子量:
460.494
MDL番号: