Merck
R556327
7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-3-METHYL-8-[2-(1-METHYLETHYLIDENE)HYDRAZINO]-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H24N6O4
CAS番号:
分子量:
400.441
MDL番号: