Merck
R535877
2,4-DICHLORO-6-{(E)-[((E)-6-{[(E)-(3,5-DICHLORO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}HEXYL)IMINO]METHYL}PHENOL
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H20Cl4N2O2
CAS番号:
分子量:
462.207
MDL番号: