Merck
R530727
4-[(3-{4-[7-(4-AMINOPHENOXY)-3-PHENYL-2-QUINOXALINYL]PHENYL}-2-PHENYL-6-QUINOXALINYL)OXY]PHENYLAMINE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C46H32N6O2
CAS番号:
分子量:
700.807
MDL番号: