Merck
R519456
2-(4-BROMOPHENYL)-2-HYDROXY-1-PHENYL-2,3,6,7-TETRAHYDRO-5H-IMIDAZO[2,1-B][1,3]THIAZIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H18Br2N2OS
CAS番号:
分子量:
470.229
MDL番号: