Merck
R512710
3,6-DICHLORO-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL (2S)-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}-3-PHENYLPROPANOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H21Cl2NO6S
CAS番号:
分子量:
546.43
MDL番号: