Merck
R484105
ETHYL (2E)-2-[4-(DIETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-5-PHENYL-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H29N3O3S
CAS番号:
分子量:
475.614
MDL番号: