Merck
R482765
ETHYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-2-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H24N2O6S
CAS番号:
分子量:
492.555
MDL番号: