Merck
R482684
METHYL (2E)-2-[4-(ACETYLOXY)-3-ETHOXYBENZYLIDENE]-5-(4-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H26N2O7S
CAS番号:
分子量:
522.581
MDL番号: