Merck
R478946
DIETHYL 3-METHYL-5-({2,2,2-TRICHLORO-1-[(2-METHYLBENZOYL)AMINO]ETHYL}AMINO)-2,4-THIOPHENEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H23Cl3N2O5S
CAS番号:
分子量:
521.851
MDL番号: