Merck
R452866
N'-[(E)-(3-ETHOXY-4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H22N4O3S
CAS番号:
分子量:
398.487
MDL番号: