Merck
R447587
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H20N6O5
CAS番号:
分子量:
400.397
MDL番号: