Merck
R447021
N-{4-[2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]PHENYL}-N,N-DIMETHYLAMINE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H25N3O2
CAS番号:
分子量:
399.497
MDL番号: