Merck
R441481
9-BROMO-5-METHYL-2-(4-METHYLPHENYL)-5-(3-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H20BrN3O3
CAS番号:
分子量:
478.349
MDL番号: