Merck
R430617
((2E)-2-[(2E)-2-(3-ALLYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)ETHYLIDENE]-1,3-BENZOTHIAZOL-3(2H)-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H14N2O3S3
CAS番号:
分子量:
390.505
MDL番号: