Merck
R430579
2-CHLORO-4-(1-{3-CHLORO-4-[(3,5-DITERT-BUTYLBENZOYL)OXY]PHENYL}-1-METHYLETHYL)PHENYL 3,5-DITERT-BUTYLBENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C45H54Cl2O4
CAS番号:
分子量:
729.836
MDL番号: