Merck
R429481
[9-BROMO-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](4-METHYLPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H17BrN2O2S
CAS番号:
分子量:
453.361
MDL番号: