Merck
R406856
METHYL 2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H29NO6
CAS番号:
分子量:
415.491
MDL番号: