Merck
R389897
3-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-N-(7-{[3-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)PROPANOYL]AMINO}HEPTYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C29H32N4O6
CAS番号:
分子量:
532.602
MDL番号: