Merck
R379727
1-(4-CHLOROPHENYL)-4-[(7-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL]SULFONYL}-9H-FLUOREN-2-YL)SULFONYL]PIPERAZINE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C33H32Cl2N4O4S2
CAS番号:
分子量:
683.681
MDL番号: