Merck
R263710
1-[2-(4-BROMOANILINO)-2-OXOETHYL]-4-AZA-1-AZONIABICYCLO[2.2.2]OCTANE 2-AMINO-5-NITROBENZENESULFONATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H24BrN5O6S
CAS番号:
分子量:
542.412
MDL番号: