Merck
R261335
METHYL 2-METHYL-4-(6-NITRO-1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-5-OXO-7-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H22N2O7
CAS番号:
分子量:
462.463
MDL番号: