Merck
R149195
4-((E)-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H17ClN4O4S
CAS番号:
分子量:
432.889
MDL番号: