Merck
R147613
[2-((E)-{[3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENOXY]ACETIC ACID
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H22N4O3S
CAS番号:
分子量:
410.498
MDL番号: