Merck
R143634
5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-{[(E)-(2,3-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H18Cl2N4S
CAS番号:
分子量:
405.352
MDL番号: