Merck
R143545
ETHYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2-(2-THIENYLMETHYLENE)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE ACETATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H24N2O7S2
CAS番号:
分子量:
528.607
MDL番号: