Merck
R141755
5-(4-CHLOROPHENYL)-4-{[(E)-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H17ClN4O3S
CAS番号:
分子量:
404.878
MDL番号: