Merck
R137979
ETHYL {[1,3-DIMETHYL-7-(3-METHYLBENZYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}ACETATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H22N4O4S
CAS番号:
分子量:
402.476
MDL番号: