Merck
R119873
4-{(E)-[2-(2-{2-[(4-BROMOANILINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C29H20BrIN4O5
CAS番号:
分子量:
711.315
MDL番号: