Merck
R105856
N'-[(E)-1-(1-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]-2-[(4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H22N4O2S
CAS番号:
分子量:
478.577
MDL番号: