Merck
R105422
ETHYL 2-({[(2E)-2-(2-PYRIDINYLMETHYLENE)HYDRAZINO]CARBONYL}AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H20N4O3S
CAS番号:
分子量:
372.449
MDL番号: