Merck
Q205
Sigma-Aldrich
p-Quaterphenyl
98%
別名:
Benzerythrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4C6H4C6H5
CAS番号:
分子量:
306.40
Beilstein:
1912745
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
428 °C/18 mmHg (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
λmax
298 nm
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-3-7-19(8-4-1)21-11-15-23(16-12-21)24-17-13-22(14-18-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H
InChI Key
GPRIERYVMZVKTC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Q205-BULK:
Q205-1G:
Q205-VAR:
Q205-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mingliang Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 148-155 (2014-09-25)
One-pot synthesis of surface-confined ionic liquid functionalized silica spheres was proposed using N-(3-aminopropyl)imidazole, γ-isopropyltriethoxysilane and 1-bromooctadecane as starting materials. The surface modification of the silica spheres was successful with a high surface density of octadecylimidazolium, enabling the utilization of this