Merck
PH004815
(2R,3R,4R,5R)-2-(benzoyloxymethyl)-5-(5-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C32H27NO8
CAS番号:
分子量:
553.574
MDL番号: