Merck
PH003845
10a,12a-dimethyl-1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahydronaphtho[2,1-f]quinoline-2,8-dione
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H27NO2
CAS番号:
分子量:
301.433
MDL番号: