Merck
P36657
Sigma-Aldrich
α-Phenyl-o-toluic acid
97%
別名:
2-Benzylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
212.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI Key
FESDHLLVLYZNFY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P36657-50G:
P36657-BULK:
P36657-10G:
P36657-VAR:
試験成績書(COA)