Merck
OMC00013
Sigma-Aldrich
N-t-BOC-4-Methylene-3-Piperidinol
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO3
分子量:
213.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
O=C(OC(C)(C)C)N(CC1O)CCC1=C
InChI
1S/C11H19NO3/c1-8-5-6-12(7-9(8)13)10(14)15-11(2,3)4/h9,13H,1,5-7H2,2-4H3
InChI Key
IMRNHROGUGVTAI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Product of Omegachem
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3