Merck
N9138
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrobenzenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
別名:
1-(4-Nitrophenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole, p-NBST
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N4O4S
CAS番号:
分子量:
254.22
Beilstein:
619754
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
crystals
SMILES記法
O=N(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cncn2
InChI
1S/C8H6N4O4S/c13-12(14)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)11-6-9-5-10-11/h1-6H
InChI Key
HMNOLKQVFZCVIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オリゴヌクレオチド合成の縮合試薬。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N9138-25G:
N9138-1G:
N9138-5G:
N9138-VAR:
N9138-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Itakura, K., et al.
Canadian Journal of Chemistry, 52, 3689-3689 (1974)